Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-IQCB1 Mouse Monoclonal Antibody
Gyártó: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant IQCB1.
Type: Primary
Antigen: IQCB1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Up to 5 Clones 1 ABNOH00009657-M
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol IQCB1
Antigen name IQ motif containing B1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms SLSN5, NPHP5, PIQ
Amino acid number 1 to 465
Gene ID 9657
Méret Liquid
Cross adsorption No
Immunogen IQCB1 (NP_001018865.1, 1 a.a. ~ 465 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Szekvencia MKPTGTDPRILSIAAEVAKSPEQNVPVILLKLKEIINITPLGSSELKKIKQDIYCYDLIQYCLLVLSQDYSRIQGGWTTISQLTQILSHCCVGLEPGEDAEEFYNELLPSAAENFLVLGRQLQTCFINAAKAEEKDELLHFFQIVTDSLFWLLGGHVELIQNVLQSDHFLHLLQADNVQIGSAVMMMLQNILQINRSKRSKMLLEINRQKEEEDLKLQLQLQRQRAMRLSRELQLSMLEIVHPGQVEKHYREMEEKSALIIQKHWRGYRERKNFHQQRQSLIEYKAAVTLQRAALKFLAKYRKKKKLFAPWRGLQELTDARRVELKKRVDDYVRRHLGSPMSDVVSRELHAQAQERLQHYFMGRALEERAQQHREALIAQISTNVEQLMKAPSLKEAEGKEPELFLSRSRPVAAKAKQAHLTTLKHIQAPWWKKLGEESGDEIDVPKDELSIELENLFIGGTKPP
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség