Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-FPGT Mouse Monoclonal Antibody
Gyártó: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant FPGT.
Type: Primary
Antigen: FPGT
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Up to 5 Clones 1 ABNOH00008790-M
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol FPGT
Antigen name Fucose-1-Phosphate Guanylyltransferase
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Western Blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms GFPP
Amino acid number 1 to 594
Gene ID 8790
Méret Liquid
Cross adsorption No
Immunogen FPGT (NP_003829.2, 1 a.a. ~ 594 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség