Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-FBP2 Mouse Monoclonal Antibody
Gyártó: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant FBP2.
Type: Primary
Antigen: FBP2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Up to 5 Clones 1 ABNOH00008789-M
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol FBP2
Antigen name Fructose-1,6-bisphosphatase 2
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 1 to 339
Gene ID 8789
Méret Liquid
Cross adsorption No
Immunogen FBP2 (NP_003828.2, 1 a.a. ~ 339 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Szekvencia MTDRSPFETDMLTLTRYVMEKGRQAKGTGELTQLLNSMLTAIKAISSAVRKAGLAHLYGIAGSVNVTGDEVKKLDVLSNSLVINMVQSSYSTCVLVSEENKDAIITAKEKRGKYVVCFDPLDGSSNIDCLASIGTIFAIYRKTSEDEPSEKDALQCGRNIVAAGYALYGSATLVALSTGQGVDLFMLDPALGEFVLVEKDVKIKKKGKIYSLNEGYAKYFDAATTEYVQKKKFPEDGSAPYGARYVGSMVADVHRTLVYGGIFLYPANQKSPKGKLRLLYECNPVAYIIEQAGGLATTGTQPVLDVKPEAIHQRVPLILGSPEDVQEYLTCVQKNQAGS
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség