Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-ZNF254 Mouse Monoclonal Antibody
Gyártó: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant ZNF254.
Type: Primary
Antigen: ZNF254
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Up to 5 Clones 1 ABNOH00009534-M
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol ZNF254
Antigen name zinc finger protein 254
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Western Blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms BMZF-5, ZNF91L, ZNF539, HD-ZNF1
Amino acid number 1 to 659
Gene ID 9534
Méret Liquid
Cross adsorption No
Immunogen ZNF254 (AAH43147.2, 1 a.a. ~ 659 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség