Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SCO2 Mouse Monoclonal Antibody
Gyártó: Abnova
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant SCO2.
Type: Primary
Antigen: SCO2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Up to 5 Clones 1 ABNOH00009997-M
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SCO2
Antigen name SCO2 cytochrome c oxidase assembly protein
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Host Mouse
Western Blot Yes
ELISA Yes
Antigen synonyms CEMCOX1, MYP6, SCO1L
Amino acid number 1 to 266
Gene ID 9997
Méret Liquid
Cross adsorption No
Immunogen SCO2 (NP_005129.1, 1 a.a. ~ 266 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Szekvencia MLLLTRSPTAWHRLSQLKPRVLPGTLGGQALHLRSWLLSRQGPAETGGQGQPQGPGLRTRLLITGLFGAGLGGAWLALRAEKERLQQQKRTEALRQAAVGQGDFHLLDHRGRARCKADFRGQWVLMYFGFTHCPDICPDELEKLVQVVRQLEAEPGLPPVQPVFITVDPERDDVEAMARYVQDFHPRLLGLTGSTKQVAQASHSYRVYYNAGPKDEDQDYIVDHSIAIYLLNPDGLFTDYYGRSRSAEQISDSVRRHMAAFRSVLS
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség