  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
TLC lemez monitorok
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/91/18989891.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"2"
Rendezés:
Katalógus szám: (552-0049)
Gyártó:  CAMAG
Leírás:   [EN]HPTLC VARIO SYSTEM, COMPLETE 1 * 1 DB
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  CAMAG
Leírás:   Ideal solution for monitoring the solvent front in development of TLC/HPTLC plates without relying on a stopwatch. User sets the desired developing di...
UOM:  1 * 1 DB