  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
tlc-lemezek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/75/18709675.jpg
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"4"
Rendezés:
Katalógus szám: (665-0480)
Gyártó:  VWR Collection
Leírás:   This tester is a convenient pen instrument for measuring the following water quality parameters: pH, conductivity, TDS, salinity, and temperature.
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Baker-flex® precoated flexible polyester sheets have a hard, abrasion-resistant coating and solvent-resistant substrate for rapid, clean separations. ...
Katalógus szám: (552-0129)
Gyártó:  GERBER FUNKE DR N.
Leírás:   Thin-layer chromatography plates (TLC), Bevonóanyag: Silica gel, Bevonóanyagán: Aluminium, Lapméret: 200×200 mm
UOM:  1 * 1 DB
Katalógus szám: (ICNA0204629)
Gyártó:  MP Biomedicals
Leírás:   These plates are to be stored at room temperature.
UOM:  1 * 50 DB
1 - 4  of 4