Szeretne újra bejelentkezni?
FONTOS! 2017. április 28-tól csak a keresztnév.vezetéknév@vwr.com e-mail címre küldött üzeneteket kapjuk meg! Részletekért kattintson IDE!
  • Beszállító
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "TLC Plate Racks"
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/98/92/18989892.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Katalógus szám: (552-0004)
Beszállító:  CAMAG
Leírás:   The drying rack consists of ten individual aluminum trays, 20 x 20 cm, which can be stacked quickly and conveniently.
UOM:  1 * 1 DB