  • Kritériumok
    • Raktáron (6)
  • Gyártó
  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Kolonna előszűrők és frittek
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/73/18989673.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"19"
Rendezés:
Gyártó:  Advanced Chromatography Technologies
Leírás:   ACE® UHPLC precolumn filters made from stainless steel/PEEK provide protection for all UHPLC columns. They offer ultra-low dispersion for maximum comp...
Gyártó:  Advanced Chromatography Technologies
Leírás:   These precolumn filters with PEEK body and stainless steel frit provide protection for analytical and microbore columns. They connect directly to the ...
Gyártó:  Hichrom Limited
Leírás:   Placed immediately before the column, the precolumn filter traps particles introduced with the sample. For samples, which may irreversibly absorb onto...
Katalógus szám: (HICHHI-120)
Gyártó:  Hichrom Limited
Leírás:   Frits for 4,0 - 4,6 mm ID columns, Porozitás: 2,0 µm, Vastagság: 0,78 mm, Szinterezett anyagok: Rozsdamentes acél
UOM:  1 * 10 DB
Gyártó:  Thermo Scientific
Leírás:   Protect HPLC systems with one-piece Javelin™ direct-connection column filters.
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   BAKERBOND®, PTFE frits for 3 ml glass columns
Gyártó:  Avantor Performance Materials
Leírás:   Frits for 3 ml polypropylene columns
UOM:  1 * 1 DB
Gyártó:  UPCHURCH SCIENTIFIC
Leírás:   Upchurch Scientific®, A-107 semi-prep frit, Porozitás: 10 µm, Vastagság: 1,6 mm, Frit külső Ø: 4, 8 mm, Szinterezett, térfogata: 9,1 µl, Szinterezett anyagok: Rozsdamentes acél, Gyűrű külső Ø: 6,5 mm, Gyűrű anyaga: PCTFE
1 - 8  of 19
  1  2  3  Következő