  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
Ön erre keresett rá:
Fluidizált fürdők
1  results were found
https://hu.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/05/20236905.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
  Lista nézet Easy View (new)
Rendezés:
Gyártó:  Cole-Parmer
Leírás:   The SB range of fluidised baths offers a safer alternative to the dangers associated with high temperature oil and salt baths. These units are designe...