Szeretne újra bejelentkezni?
Face shield, Tuffmaster™
Gyártó: 3M
Tuffmaster™
This face shield consists of headgear (H8) made of thermoplastic and clear PC visor (WP96). Both parts provide high impact resistance. Ideal for use in metalworking, manufacturing, construction, mining and transportation.
  • Adjustable ratchet suspension of the headgear allows visor to be replaced in seconds
  • Ratchet helps to provide a precise fit and comfortable head protection
  • Five position crown strap for additional support and comfort
  • Moulded PC visor provides impact and splash resistance and mounts quickly to any 3M™ headgear without tools, snaps or cams
Visor thickness: 2 mm
Tanúsítványok: EN 166
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Típus Anyag Hossz x szél. M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Anti-UV, anti-scratch Polikarbonát (PC) 230×370 mm 1 111-1635
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
ACCESSORIES
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Accessories
Leírás M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
Visor, clear moulded PC, 2 mm thickness 1 111-1634
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség