Szeretne újra bejelentkezni?
Calcium glycerophosphate hydrate, EMPROVE® exp Ph. Eur., FCC suitable for use as excipient
Gyártó: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Formula: C₃H₇CaO₆P.xH₂O
MDL Number: MFCD00151656
CAS Number: 28917-82-0
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
M.egys VWR katalógus szám Mennyiség
1 kg 1.04112.1000
Többet mutat / Kevesebbet mutat
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség