  • Szűrés gyártók szerint
    Rendezés:
  • Keresés szűkítése
Ön erre keresett rá: "calciumglycerophosphat"
SearchPresentationType-HORIZONTAL
SearchResultCount:"1"
Rendezés:
Gyártó:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Leírás:   Calciumglycerophosphate-hydrate EMPROVE® exp Ph. Eur., FCC suitable for use as excipient
UOM:  1 * 1 kg