Szeretne újra bejelentkezni?
Goat Anti-Rabbit IgG F(c) Polyclonal Antibody (DyLight® 633)
Gyártó: ImmunoReagents
Type: Secondary
Antigen: IgG F(c)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 633
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
1,0 mg 1 mg IMMRIR2170
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol IgG F(c)
Antigen name Immunoglobulin G
Reactivity Rabbit
Conjugation DyLight® 633
Clonality Polyclonal
Antibody type Secondary
Host Goat
Isotype IgG
Western Blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow Cytometry Yes
Epitope F(c)
Koncentráció 1,0 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Méret Purified IgG
Cross Adsorption No
Immunogen Rabbit IgG Fc
Purification Affinity purified using solid phaseRabbit IgG
Form Lyophilized
Antibody fragment F(c)
Storage Buffer 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Tárolási hőmérséklet 2-8 °C
Shipping Temperature 2-8 °C
Tested Applications Fluoresence ELISA, Fluorescence-Activated Cell Sorting
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség