Szeretne újra bejelentkezni?
Goat Anti-Rabbit IgG F(c) Polyclonal Antibody (Unconjugated)
Gyártó: ImmunoReagents
Type: Secondary
Antigen: IgG F(c)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Rabbit
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
2,0 mg 0,5 mg IMMRIR2139
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol IgG F(c)
Antigen name Immunoglobulin G
Reactivity Rabbit
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Secondary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Epitope F(c)
Koncentráció > 4,5 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Méret Purified IgG
Cross adsorption No
Immunogen Rabbit IgG Fc
Purification Affinity purified using solid phaseRabbit IgG
Form Clear, colorless liquid, 0.2 µm filtered
Antibody fragment F(c)
Storage buffer 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Tárolási hőmérséklet 2-8 °C
Shipping temperature 2-8 °C
Tested applications Fluorescence-Activated Cell Sorting, Immunodiffusion, Labeling
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség