Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-Cardiac Myoglobin Goat Polyclonal Antibody
Gyártó: ImmunoReagents
Type: Primary
Antigen: Cardiac Myoglobin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity:
Kérjük jelentkezzen be a saját árak és készletadatok megtekintéséhez!
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
1,0 ml 1 ml IMMRIR2108
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol Cardiac Myoglobin
Antigen name Cardiac Myoglobin
Reactivity Myoglobin (Cardiac)
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western Blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Antigen synonyms Purified Human Cardiac Myoglobin
Koncentráció >10 mg/ml (E 1% at 280 nm = 1,3)
Méret Purified IgG
Cross adsorption No
Immunogen Human Cardiac Myoglobin
Purification Proprietary 2-step fractionation procedure
Form Clear, colorless liquid, 0.2 µm filtered
Storage Buffer 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2
Storage temperature 2-8 °C
Shipping Temperature 2-8 °C
Tested Applications Fluorescence-Activated Cell Sorting, Immunodiffusion, Labeling
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség