Szeretne újra bejelentkezni?
Goat Anti-Mouse IgG F(c) Polyclonal Antibody (TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate))
Gyártó: ImmunoReagents
Type: Secondary
Antigen: IgG F(c)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
1,0 mg 1 mg IMMRIR2028
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol IgG F(c)
Antigen name Immunoglobulin G
Reactivity Mouse
Conjugation TRITC (Tetramethylrhodamine Isothiocyanate)
Clonality Polyclonal
Antibody type Secondary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoChemistry Yes
ImmunoPrecipitation Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Epitope F(c)
Koncentráció 1,0 mg/ml (E 1% at 280 nm = 13,0)
Méret Purified IgG
Cross adsorption No
Immunogen Mouse IgG Fc
Purification Affinity purified using solid phaseMouse IgG
Form Lyophilized
Antibody fragment F(c)
Storage buffer 10 mM Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2, 1 % (w/v) BSA, Protease/IgG free
Tárolási hőmérséklet 2-8 °C
Shipping temperature 2-8 °C
Tested applications Immunomicroscopy
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség