Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SC5b-9 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 10F425]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: SC5b-9
Clonality: Monoclonal
Clone: 10F425
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIS7850-26
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SC5b-9
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 10F425
Host Mouse
Isotype IgG2b
Western blot Yes
ELISA Yes
Flow cytometry Yes
Koncentráció ~1 mg/ml
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer borate buffered saline, 0,1% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség