Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-STEAP4 Goat polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:4000; Western Blot: 0. 3-1 μg/ml
Type: Primary
Antigen: STEAP4 (STEAP family member 4)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIS7500-21
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol STEAP4
Antigen name STEAP family member 4
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Koncentráció ~0,5 mg/ml
Purification purified by affinity chromatography
Form liquid
Storage buffer Tris, pH 7,3, 0,5% BSA, 0,02% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség