Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-STEAP2 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 10 μg/ml
Type: Primary
Antigen: STEAP2 (STEAP family member 2, metalloreductase)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µg 50 µG USBIS7500-15A
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol STEAP2
Antigen name STEAP family member 2, metalloreductase
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
ELISA Yes
Amino acid number 455 to 467
Koncentráció ~1 mg/ml
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form liquid
Storage Buffer PBS, 0,02% sodium azide.
Storage temperature Cool
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség