Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-Six-transmembrane epithelial antigen of the prostate-1 Goat polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 0.5-1.0 μg/ml; Western Blot: 1.0 μg/ml
Type: Primary
Antigen: Six-transmembrane epithelial antigen of the prostate-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIS7500-05
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen name Six-transmembrane epithelial antigen of the prostate-1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 1 to 72
Koncentráció ~0,2 mg/ml
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form lyophilized powder
Storage buffer 0,2um sterile-filtered solution, PBS, 5% trehalose.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség