Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-STEAP1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: J2D2]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:500-1:1000; Immunochemistry: 10 μg/ml
Type: Primary
Antigen: STEAP1 (six transmembrane epithelial antigen of the prostate 1)
Clonality: Monoclonal
Clone: J2D2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µg 50 µG USBIS7500-04D
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol STEAP1
Antigen name Six transmembrane epithelial antigen of the prostate 1
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone J2D2
Host Mouse
Isotype IgG2b kappa
Western blot Yes
ELISA Yes
Amino acid number 1 to 70
Purification purified
Form liquid
Storage buffer PBS, pH 7,4, 0,1% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség