Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-STEAP4 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8H178]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: STEAP4 (STEAP family member 4)
Clonality: Monoclonal
Clone: 8H178
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIS7500-02
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol STEAP4
Antigen name STEAP family member 4
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 8H178
Host Mouse
Isotype IgG2b
Flow cytometry Yes
Amino acid number 1 to 459
Koncentráció ~0,5 mg/ml (after reconstitution)
Purification purified by Protein G chromatography
Form lyophilized powder
Storage Buffer PBS, 5% trehalose.
Storage temperature Cool
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség