Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SRY Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 9F639]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: SRY (sex determining region Y)
Clonality: Monoclonal
Clone: 9F639
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIS7049-88
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SRY
Antigen name Sex Determining Region Y
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 9F639
Host Mouse
Isotype IgG2a
Western blot Yes
ELISA Yes
ImmunoFluorescence Yes
Koncentráció ~1 mg/ml
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség