Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SRT Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 0. 05-0.2μg/ml; Western Blot: 0.1-1.0 μg/ml
Type: Tag
Antigen: SRT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:
Kérjük jelentkezzen be a saját árak és készletadatok megtekintéséhez!
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
40 µg 40 µG USBIS7049-85
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SRT
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Tag
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
ELISA Yes
Koncentráció ~1 mg/ml
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Szekvencia TFIGAIATDT
Form liquid
Storage Buffer PBS, pH 7,4, 0,02% sodium azide.
Storage temperature Cool
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség