Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-STAG3 Goat polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:16000
Type: Primary
Antigen: STAG3 (stromal antigen 3)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIS6610-12
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol STAG3
Antigen name Stromal antigen 3
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
ELISA Yes
Koncentráció ~0,5 mg/ml
Purification purified by affinity chromatography
Form liquid
Storage Buffer Tris saline, pH 7,2, 0,5% BSA, 0,02% sodium azide.
Storage temperature Cool
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség