Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-Stage Specific Embryonic Antigen 4 Mouse monoclonal antibody PE (Phycoerythrin) [clone: 8H218]
Gyártó: US Biological
Do not freeze!
Type: Primary
Antigen: Stage Specific Embryonic Antigen 4
Clonality: Monoclonal
Clone: 8H218
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human, Mouse
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 Tests 100 Tests USBIS6610-11P
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SSEA-4
Antigen name Stage Specific Embryonic Antigen 4
Reactivity Human, Mouse
Conjugation PE (Phycoerythrin)
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 8H218
Host Mouse
Isotype IgG3
Flow cytometry Yes
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer saline, 0,5% BSA, 0,1% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség