Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-Stage Specific Embryonic Antigen 4 Mouse monoclonal antibody Carboxyfluorescein [clone: 8H218]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: Stage Specific Embryonic Antigen 4
Clonality: Monoclonal
Clone: 8H218
Conjugation: Carboxyfluorescein
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human, Mouse
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 Tests 100 Tests USBIS6610-11F
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SSEA-4
Antigen name Stage Specific Embryonic Antigen 4
Reactivity Human, Mouse
Conjugation FAM (Carboxyfluorescein)
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 8H218
Host Mouse
Isotype IgG3
Flow cytometry Yes
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage temperature Cool
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség