Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-Stage Specific Embryonic Antigen 4 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8H218]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: Stage Specific Embryonic Antigen 4
Clonality: Monoclonal
Clone: 8H218
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human, Mouse
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIS6610-11
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SSEA-4
Antigen name Stage Specific Embryonic Antigen 4
Reactivity Mouse, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 8H218
Host Mouse
Isotype IgG3
Flow cytometry Yes
Koncentráció ~0,5 mg/ml
Purification purified by Protein A chromatography
Form lyophilized powder
Storage buffer TBS,5% trehalose.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség