Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SSEA-4 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 13A271]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: SSEA-4
Clonality: Monoclonal
Clone: 13A271
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3 Kappa
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
25 µg 25 µG USBIS6610-10J
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SSEA-4
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 13A271
Host Mouse
Isotype IgG3 kappa
Western blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Flow cytometry Yes
Koncentráció ~0,5 mg/ml
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, 0,05% BSA, 0,05% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség