Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-Stage Specific Embryonic Antigen 4 Mouse monoclonal antibody NL®557 [clone: 9L854]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 10 μg/ml
Type: Primary
Antigen: Stage Specific Embryonic Antigen 4
Clonality: Monoclonal
Clone: 9L854
Conjugation: NL®557
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human, Mouse
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
500 µl 500 µl USBIS6610-10A
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SSEA-4
Antigen name Stage Specific Embryonic Antigen 4
Reactivity Mouse, Human
Conjugation NL® 557
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 9L854
Host Mouse
Isotype IgG3
ImmunoChemistry Yes
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, 0,1% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség