Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-Stage Specific Embryonic Antigen 4 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 5C1]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Flow Cytometry: 10-20 μg/ml
Type: Primary
Antigen: Stage Specific Embryonic Antigen 4
Clonality: Monoclonal
Clone: 5C1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG3
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIS6610-10
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SSEA-4
Antigen name Stage Specific Embryonic Antigen 4
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 5C1
Host Mouse
Isotype IgG3
ELISA Yes
ImmunoFluorescence Yes
Flow cytometry Yes
Koncentráció ~1 mg/ml
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage Buffer 0,02M PBS, 0,25M sodium chloride, pH 7.6, 0,1% sodium azide.
Storage temperature Cool
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség