Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SSEA-3 Rat monoclonal antibody unconjugated [clone: 13A270]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: SSEA-3
Clonality: Monoclonal
Clone: 13A270
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgM
Reactivity: Human, Mouse
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
25 µg 25 µG USBIS6610-04
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SSEA-3
Reactivity Mouse, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 13A270
Host Rat
Isotype IgM
Western Blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Flow cytometry Yes
Amino acid number 4 to 8c
Koncentráció ~0,5 mg/ml
Purification purified by affinity chromatography
Form liquid
Storage Buffer PBS, 0,05% BSA, 0,05% sodium azide.
Storage temperature Cool
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség