Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-FUT4 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 13A269]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: FUT4 (fucosyltransferase 4 (alpha (1,3) fucosyltransferase, myeloid-specific))
Clonality: Monoclonal
Clone: 13A269
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human, Mouse
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
25 µg 25 µG USBIS6609-99
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol FUT4
Antigen name Fucosyltransferase 4
Reactivity Mouse, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 13A269
Host Mouse
Isotype IgM
Western Blot Yes
ImmunoPrecipitation Yes
Flow cytometry Yes
Koncentráció ~0,5 mg/ml
Purification affinity-purified
Form liquid
Storage Buffer PBS, 0,05% BSA, 0,05% sodium azide.
Storage temperature Cool
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség