Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-S Tag Goat polyclonal antibody Agarose
Gyártó: US Biological
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Agarose
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
1 ml 1 ml USBIS6609-96C
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol S
Antigen name S tag
Conjugation Agarose
Clonality Polyclonal
Antibody type Tag
Host Goat
ELISA Yes
Flow cytometry Yes
Purification purified by affinity chromatography
Form liquid
Storage buffer 100mM borate buffered saline, pH 8,2. No oramine- containing buffer salts .
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség