Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-S Tag Goat polyclonal antibody FITC (Fluorescein)
Gyártó: US Biological
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity:
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
500 µg 500 µG USBIS6609-96A
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol S
Antigen name S tag
Conjugation FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Clonality Polyclonal
Antibody type Tag
Host Goat
ELISA Yes
Flow cytometry Yes
Koncentráció ~0,5 mg/ml
Purification purified by affinity chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, 0,1% sodium azide
Tárolási hőmérséklet Cool
Shipping temperature Ice
Tested applications Fluoresence ELISA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség