Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-S Tag Mouse monoclonal antibody PE (Phycoerythrin) [clone: 5K160]
Gyártó: US Biological
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K160
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity:
Kérjük jelentkezzen be a saját árak és készletadatok megtekintéséhez!
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIS6609-95N
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol S
Antigen name S tag
Conjugation PE (Phycoerythrin)
Clonality Monoclonal
Antibody type Tag
Clone 5K160
Host Mouse
Isotype IgG2b kappa
ELISA Yes
Flow cytometry Yes
Koncentráció ~0,1 mg/ml
Purification purified
Form liquid
Storage Buffer PBS, 0,1% sodium azide and a stabilizing agent.
Storage temperature Cool
Shipping Temperature Ice
Tested Applications Fluoresence ELISA
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség