Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-S Tag Mouse monoclonal antibody PE (Phycoerythrin) [clone: 5K159]
Gyártó: US Biological
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K159
Conjugation: PE (Phycoerythrin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity:
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIS6609-95H
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol S
Antigen name S tag
Conjugation PE (Phycoerythrin)
Clonality Monoclonal
Antibody type Tag
Clone 5K159
Host Mouse
Isotype IgG2a kappa
ELISA Yes
Flow cytometry Yes
Koncentráció ~0,1 mg/ml
Purification purified
Form liquid
Storage buffer PBS, 0,1% sodium azide and a stabilizing agent.
Tárolási hőmérséklet Cool
Shipping temperature Ice
Tested applications Fluoresence ELISA
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség