Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-S Tag Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 10F400]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Flow Cytometry:1:5;
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Monoclonal
Clone: 10F400
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
500 µg 500 µG USBIS6609-95C
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol S
Antigen name S tag
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Tag
Clone 10F400
Host Mouse
Isotype IgG1
ELISA Yes
Flow cytometry Yes
Koncentráció ~0,5 mg/ml
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form liquid
Storage buffer borate buffered saline, pH 8.0
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség