Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-S Tag Mouse monoclonal antibody HRP (Horseradish Peroxidase) [clone: 5K158]
Gyártó: US Biological
Type: Tag
Antigen: S Tag (S tag)
Clonality: Monoclonal
Clone: 5K158
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
1 ml 1 ml USBIS6609-95A
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol S
Antigen name S tag
Conjugation HRP (Horseradish Peroxidase)
Clonality Monoclonal
Antibody type Tag
Clone 5K158
Host Mouse
Isotype IgG1 kappa
ELISA Yes
Purification purified
Form liquid
Storage buffer 50% glycerol/ 50% PBS, pH 7,4
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség