Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-ST7 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:1000; Immunochemistry: 5 μg/ml
Type: Primary
Antigen: ST7 (suppression of tumorigenicity 7)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µg 50 µG USBIS6606-57A
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol ST7
Antigen name Suppression Of Tumorigenicity 7
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
ELISA Yes
Amino acid number 846 to 859
Koncentráció ~1 mg/ml
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, 0,1% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség