Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-IL1RL1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 3-5 μg/ml
Type: Primary
Antigen: IL1RL1 (interleukin 1 receptor-like 1)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIS6606-50V
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol IL1RL1
Antigen name Interleukin 1 Receptor-like 1
Reactivity Human, Mouse
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Western Blot Yes
Koncentráció ~0,5 mg/ml
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage Buffer PBS, 0,05% BSA, 0,05% sodium azide.
Storage temperature Cool
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség