Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-TRIM21 Goat polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:32000; Immunochemistry: 5 μg/ml
Type: Primary
Antigen: TRIM21 (tripartite motif containing 21)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µg 50 µG USBIS6600-66C
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol TRIM21
Antigen name tripartite motif containing 21
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
ELISA Yes
Epitope C-terminal
Koncentráció ~0,5 mg/ml
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form liquid
Storage Buffer TBS, pH 7,3, 0,5% BSA, 0,02% sodium azide.
Storage temperature Cool
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség