Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-TRIM21 Human polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: TRIM21 (tripartite motif containing 21)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Human
Isotype:
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
2 ml 2 ml USBIS6600-65B
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol TRIM21
Antigen name tripartite motif containing 21
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Human
ELISA Yes
Méret Serum
Form lyophilized powder
Storage buffer PBS, pH 7,2, 0,02% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség