Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SSA1/Ro-52 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: ELISA: 1:125000
Type: Primary
Antigen: SSA1/Ro-52
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rodent
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIS6600-65-100
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SSA1
Reactivity Rodent, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
ELISA Yes
Antigen synonyms Ro-52
Koncentráció ~0,1 mg/ml
Purification purified by affinity chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, 0,02% sodium azide, before the addition of glycerol to 40%.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség