Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SREBP-1 Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: SREBP-1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Bovine, Hamster, Human, Mouse, Rat
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µl 100 µl USBIS6505-15B
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SREBP-1
Reactivity Human, Rat, Mouse, Hamster, Bovine
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Western blot Yes
Amino acid number 700 to 800
Koncentráció ~1 mg/ml
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form liquid
Storage buffer Tris-glycine, 150mM NaCl, pH 7,2, 0,05% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség