Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SREBP-1 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 3F335]
Gyártó: US Biological
Type: Primary
Antigen: SREBP-1
Clonality: Monoclonal
Clone: 3F335
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Hamster, Human
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
250 µl 250 µl USBIS6505-15-250
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SREBP-1
Reactivity Hamster, Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 3F335
Host Mouse
Isotype IgG1 kappa
Western Blot Yes
Storage temperature Cool
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség