Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-SRD5A2 Goat polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: ELISA:1:16000; Western Blot:1-3μg/ml
Type: Primary
Antigen: SRD5A2 (steroid-5-alpha-reductase, alpha polypeptide 2 (3-oxo-5 alpha-steroid delta 4-dehydrogenase alpha 2))
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Macaque
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIS6505-08R
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol SRD5A2
Antigen name steroid-5-alpha-reductase, alpha polypeptide 2 (3-oxo-5 alpha-steroid delta 4-dehydrogenase alpha 2)
Reactivity Macaque
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Goat
Isotype IgG
Western blot Yes
ELISA Yes
Koncentráció ~0,5 mg/ml
Purification purified by immunoaffinity chromatography
Form liquid
Storage buffer Tris, pH 7,3, 0,5% BSA, 0,02% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség