Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-NCOA3 Mouse monoclonal antibody unconjugated [clone: 8C309]
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Western Blot: 1:1000-1:2000
Type: Primary
Antigen: NCOA3 (nuclear receptor coactivator 3)
Clonality: Monoclonal
Clone: 8C309
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Kérjük jelentkezzen be a saját árak és készletadatok megtekintéséhez!
  Remember me on this device
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
50 µg 50 µG USBIS6505-08C
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus oldal generálása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol NCOA3
Antigen name Nuclear receptor coactivator 3
Conjugation Unconjugated
Clonality Monoclonal
Antibody type Primary
Clone 8C309
Host Mouse
Isotype IgG1
Western Blot Yes
Koncentráció ~0,1 mg/ml
Purification purified by Protein G chromatography
Form liquid
Storage Buffer PBS, pH 7,4, 1% BSA, 0,05% sodium azide.
Storage temperature Cool
Enter Certificate Details
Select Product:
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség