Szeretne újra bejelentkezni?
Anti-Src-like Adaptor Rabbit polyclonal antibody unconjugated
Gyártó: US Biological
Recommended dilution: Immunochemistry: 5 μg/ml
Type: Primary
Antigen: Src-like Adaptor
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
RENDELÉS
Többet mutat / Kevesebbet mutat
100 µg 100 µG USBIS6504-85B
Vonalkód generálása Barcode Label Format: 
PDF katalógus létrehozása
SPECIFIKÁCIÓK
Antigen symbol Src-like Adaptor
Reactivity Human
Conjugation Unconjugated
Clonality Polyclonal
Antibody type Primary
Host Rabbit
Isotype IgG
Amino acid number 175 to 225
Koncentráció ~0,5 mg/ml
Purification purified by Protein A chromatography
Form liquid
Storage buffer PBS, 0,05% BSA, 0,05% sodium azide.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Vagy
Review & Compare Alternatives
Original Product:
Leírás Katalógusszám Availability Egység Az Ön ára Price Per Mennyiség